Learn More
Corning™ Assemblage du bouchon central de 120 mm à entraînement direct
Code produit 11383835 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
8L et 15L Corning Flacons rotatifs réutilisables avec tube de 2,125 in
8L et 15L Corning Flacons rotatifs réutilisables avec tube de 2,5 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11383835 8L et 15L Corning Flacons rotatifs réutilisables avec tube de 2,5 in 1 pièce
11373835 8L et 15L Corning Flacons rotatifs réutilisables avec tube de 2,125 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383835 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    714.48€ / 1 pièces
    Économisez 50.52€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
À utiliser avec Corning Gourdes réutilisables à rotation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 8L et 15L Corning Flacons rotatifs réutilisables avec tube de 2,5 in
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Ensemble de cache-moyeu
Jetable Réutilisable