Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique jetables pour flacons Erlenmeyer en plastique
BIOPHARMA
Code produit 15493100 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour flacon Erlenmeyer en plastique 5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15493100 Pour flacon Erlenmeyer en plastique 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15493100 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 11500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.71€
    703.86€ / 4 pièces
    Économisez 82.85€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Possibilité de remplir ou de vider le flacon Erlenmeyer Corning de 5 L dans un environnement fermé. Le liquide est déplacé par pression positive ou négative par le biais d’une pompe à vide pour remplir (appliquer un vide) ou vider (pressuriser) le récipie
Les bouchons de transfert aseptique s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate, modifié par le glycol (PETG). Les bouchons sont filetés et en polyéthylène haute densité (PEHD).
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les tailles varient de 1 L à 5 L
  • Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
  • Conditionnement individuel
  • Double ensachage
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Pour flacon Erlenmeyer en plastique 5 L
Nbre par carton 4/carton
Nb par paquet 1/boîte
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon À vis
Diamètre (métrique) externe 100 mm
Taille du bouchon 100 mm