Learn More
PYREX™ Pipettes d’analyse bactériologique jetables
Code produit 10232513 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,2 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10232513 2,2 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10232513 Fournisseur PYREX™ Code fournisseur 70582X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    387.37€ / 500 pièces
    Économisez 27.63€
    6% de réduction
Expédition estimée: 22-03-2027
Ces pipettes stériles jetables en verre borosilicaté PYREX™ de 2,2 ml répondent aux exigences recommandées par l’American Public Health Association, comme illustré sur Cette pipette est très pratiques pour la réalisation de placages en double sur le même milieu ou pour le placage d’un milieu différentiel pour la détermination des bactéries, des moisissures et des levures gram-négatives, Moisissures et levures, ou pour le comptage sur plaque totale. Elles sont conçues pour une alimentation par gravité (le soufflage n’est pas nécessaire). Ces pipettes cotonnées sont conditionnées dans des sachets stériles. Ceci permet l’utilisation de plusieurs pipettes à la fois sans contaminer l’ensemble de la boîte. Le nouveau code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité APHA
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Comprend Pointe et extrémité trempées
Longueur (impériale) 10,78 in
Type de pointe Rond
Volume (métrique) 2,2 mL
Longueur (métrique) 27,4 cm
Type Pipette bactériologique cotonnée
Jetable Usage unique