Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes à centrifuger en verre à fond conique jetables
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Ces tubes présentent une épaisseur de paroi uniforme plus constante, une pointe conique bien formée et un rayon de pointe durable. Les tubes sont conçus pour résister à la centrifugation jusqu’à 3 000 FCR.
Les bouchons à vis sont vendus séparément. Le produit est fourni non stérile. Pour les bouchons à vis, voir les références 9998-13 et 99999-13 compatibles avec la référence 99502-5 ; voir les références 9998-15 et 99999-15 compatibles avec les références 99502-10 et 99502-15 ; voir la référence 9999-24 compatible avec la référence 99502-50.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nbre par carton | 125 |
| Nb par paquet | 125 |
| Diamètre du filetage | 13-415 |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Cylindrique |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |