Learn More
Corning™ Pipettes Pasteur jetables en verre, non stériles, non cotonnées
Code produit 10653004 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
14,6 cm
22,86 cm
33,02 cm
Diamètre (métrique) externe:
0,55 cm
0,65 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10653004 33,02 cm 0,65 cm 100 pièces
10343663 14,6 cm 0,65 cm 1000 pièces
10528603 22,86 cm 0,55 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653004 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7095BNMR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    119.33€ / 100 pièces
    Économisez 8.67€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Corning™ Les pipettes Pasteur jetables en verre sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie
Étranglement à un pouce au-dessous de l’extrémité supérieure afin de faciliter le raccordement. Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning™ sont idéales pour les transferts non volumétriques dans les études bactériologiques, immunologiques, héma
Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning sont disponibles en conditionnements pratiques. L’utilisation unique écarte le risque de contamination croisée des échantillons et réactifs de laboratoire précieux. Ces pipettes présentent un étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Elles sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique rapides dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie, ainsi que dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang.
Les pipettes de la série ‘B’ sont en verre sodocalcique. Les séries ‘D’ sont en verre borosilicaté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Diamètre (impériale) externe 0,255 in
Diamètre (métrique) externe 0,65 cm
Matériau Verre sodocalcique
Comprend Étranglement 2,54 cm (1 in) sous l’extrémité haute
Longueur (impériale) 13 po
Type de pointe Rond
Longueur (métrique) 33,02 cm
Type Pipette Pasteur non cotonnée
Jetable Usage unique