Description
- Translucent polypropylene
- Round-bottom
- Certified nonpyrogenic
- Sterilized by gamma radiation
- Caps do not accept color-coded cap inserts
- Designed for low-temperature storage of cells and biological fluids; can withstand temperatures from –196° to +121°C (–320.8° to +250°F)
- To prevent leakage, store vials in the vapor phase above liquefied nitrogen or other gases
Informations sur la commande
Supplied in bags of 50 vials, 500 per case
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Diamètre (impériale) externe | 0.48 in. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 12.2 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,69 in |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 50 |
| Afficher plus |