Learn More
Corning™ Flacon d’agitation jetable avec bouchon supérieur et bras latéraux coudés
Tous les produits Corning Produits
Description
- Le Corning Le système de flacon agitateur jetable est prêt à l'emploi avec une palette et un aimant intégré, réduisant ainsi le besoin d'assemblage, de nettoyage ou de réassemblage fastidieux.
- Moulé à partir de polystyrène vierge et stérile, chaque système de flacons à centrifugation assure une unité stérile propre. Plus de soucis avec les résidus de détergent ou la contamination.
- La taille et la hauteur de la pale sont optimisées pour chaque taille de récipient. Un aimant intégré unique assure une rotation régulière et uniforme aux vitesses requises sur les agitateurs à vitesse lente. L'accumulation de chaleur dans le récipient est réduite grâce à une bride spécialement conçue qui surélève le récipient au-dessus de la surface de l'agitateur magnétique (flacons de 125 mL et 500 mL uniquement).
Des kits de conversion sont disponibles pour adapter les anciens flacons rotatifs réutilisables aux nouveaux agitateurs à double roulement.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,132 gal |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) externe | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 3,8 cm |
| Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral | 4,5 cm |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Hauteur (impériale) | 8 in |
| Hauteur (métrique) | 20,3 cm |
| Afficher plus |