Learn More
Corning™ Bouchon ventilé jetable stérile pour flacon d’agitation
BIOPHARMA
Code produit 10084274 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 45
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
10084274 GL 45 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10084274 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.01€
    44.82€ / 4 pièces
    Économisez 5.19€
    10% de réduction
En stock
Compatibilité avec les flacons d’agitation jetables Corning de 500 ml, 1 L et 3 L.
Ces bouchons d’aération stériles jetables en polyéthylène et à haute densité contiennent une membrane en PTFE hydrophobe avec des pores de 0,2 μm. Ils sont conçus pour s’adapter aux flacons d’agitation jetables Corning™ de 500 mL, 1 L et 3 L (réf. 3153, 3561 et 3563) pour les applications de culture nécessitant un échange accru de gaz. Ils s’adaptent également aux flacons jetables de stockage en polystyrène et en polycarbonate Corning et aux flacons en verre avec filetage GL45 pour les applications nécessitant une aération.
  • Conditionnement double individuel
  • Rainures larges pour une manipulation ergonomique
  • Stérilisation (10-6 SAL) par irradiation aux rayons gamma ; l’autoclavage n’est pas recommandé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Description Style : Ventilé
À utiliser avec (équipement) Flacons d’agitation jetables de 500 ml, 1 L et 3 L. Pour des applications de culture nécessitant un échange accru de gaz
Nbre par carton 4/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Couvercle
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.