Learn More
Corning™ Kit de tubulures jetables
Code produit 11317681 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble de tubes de 0,2 μ Évent du filtre en PTFE
Ensemble de tuyauterie sans évent
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11317681 Ensemble de tuyauterie sans évent 2 pièces
11327681 Ensemble de tubes de 0,2 μ Évent du filtre en PTFE 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317681 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10042
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des flacons en verre
  • Bouchon à prise facile fileté de 48 mm
  • Résistance aux produits chimiques, tubulure flexible scellable à chaud
  • Convient aux bouteilles de 2 L et de 4 L
  • Mâle MPC connecteur avec capuchon
  • PureFit™ système de serrage de tube
  • Autoclavable
  • 0,2 μ évent de filtre PTFE m
*ADCF - Sans composants d'origine animale** MPC - Polycarbonate de qualité médicale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,375 in
Diamètre (métrique) interne 0,952 cm
Matériau ADCF
Diamètre (impériale) externe 0,5 in
Diamètre (métrique) externe 1,27 cm
Stérilité Stérile
Type de produit Ensemble de tuyauterie sans évent