Learn More
Corning™ Flacons de stockage en polystyrène Easy Grip avec tube plongeur
Tous les produits Corning Produits
Description
Corning Les bouteilles de stockage en polystyrène sont désormais disponibles en tant que solutions à système fermé. Ils sont stériles et arrivent individuellement en conditionnement double et préassemblés. Les bouchons de transfert préassemblés possèdent deux ports. Un port se termine par un 0,2 μm filtre, et l'autre port est un tube flexible thermoscellable résistant aux produits chimiques, se terminant par un raccord Luer mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Fabriquées en PS optiquement transparent
- Stériles (SAL 10-6)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 16,90 oz. |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Pour faciliter le transfert aseptique des processus de manipulation des liquides |
| Comprend | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 4/carton |
| Nb par paquet | 1/Bte |
| Stérilité | Stériles |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Afficher plus |