Learn More
Corning™ Facteur de croissance épidermique (EGF), recombinant humain
Code produit 11593610 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg (10 x 100 mu;g)
Conditionnement:
1 MG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11593610 1 mg (10 x 100 mu;g) 1 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11593610 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356052
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliore la prolifération d’une grande variété de types de cellules
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage 2° à 8°C
Type de produit Facteur de croissance
Format Recombinant
Formule Lyophilisé à partir d’acide acétique, sans support ; reconstitué dans dH2O ou dans un tampon aqueux
À utiliser avec (application) Large gamme de lymphokines recombinantes et de produits biochimiques contenant des facteurs de croissance naturels hautement purifiés. Spécifiquement conçue pour une utilisation dans la recherche en biologie cellulaire fondamentale.
Pureté ou qualité > 98 % par SDS-PAGE et HPLC en phase inverse
Quantité 1 mg (10 x 100 mu;g)
Réactivité Humaine
Source E. coli
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.