Learn More
Corning™ Facteur de croissance épidermique (EGF), naturel de souris (récepteur)
Code produit 11573520 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 μ g
100 μ g
Pureté ou qualité:
> 95 % déterminée par SDS-PAGE et > 80 % par pH 9,9 PAGE
> 98 % déterminée par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE
Conditionnement:
1 MG
100µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pureté ou qualité Conditionnement
11573520 100 μ g > 98 % déterminée par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE 100µg
11593600 1 μ g > 95 % déterminée par SDS-PAGE et > 80 % par pH 9,9 PAGE 1 MG
11533520 100 μ g > 95 % déterminée par SDS-PAGE et > 80 % par pH 9,9 PAGE 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11573520 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354010
 Article restreint
En stock
Améliore la prolifération d’une grande variété de types de cellules
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Type de produit Facteur de croissance
Format Naturel
Formule Lyophilisée à partir d’acétate d’ammonium, sans porteur, reconstituée dans du dH2O
À utiliser avec (application) Large gamme de lymphokines recombinantes et de produits biochimiques contenant des facteurs de croissance naturels hautement purifiés. Spécifiquement conçue pour une utilisation dans la recherche en biologie cellulaire fondamentale.
Pureté ou qualité > 98 % déterminée par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE
Quantité 100 μ g
Réactivité Souris
Source Glandes sous-maxillaires de la souris mâle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.