Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate avec tube plongeur
BIOPHARMA
Code produit 15864747 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
2 L
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15864747 2 L 2 pièces
15854747 250 à 380 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15864747 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 11460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.75€
    520.36€ / 2 pièces
    Économisez 65.39€
    11% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Les tailles varient de 125 ml à 5 L
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète et est disponible pour les flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les condensateurs de transfert possèdent deux ports : l’un se termine par un connecteur 0,2 mm μm filtre, et l'autre port est un tube flexible thermoscellable résistant aux produits chimiques, se terminant soit par un raccord Luer Lock mâle, soit par un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les contenances varient de 125 ml à 5 litres.
  • MLL ou MPC types de connecteurs de tubes
  • Conditionnement individuel.
  • Double ensachage
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
Capacité (métrique) 2 L
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1/Paquet
Type de bouchon Non ventilé