Learn More
Corning™ Flacon rotatif en polystyrène à surface de culture étendue avec bouchon ventilé Easy Grip
BIOPHARMA
Code produit 10246341 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
340 à 510 ml
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10246341 340 à 510 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10246341 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431191
Expédition estimée: 31-03-2027
Fabrication monobloc transparente en polystyrène
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fabrication monobloc transparente en polystyrène
  • Toutes les bouteilles ont des numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérile
  • Apyrogènes
  • La conception nervurée fournit deux fois la surface avec les mêmes dimensions extérieures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 340 à 510 ml
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 20/carton
Nb par paquet 20/boîte
Stérilité Stériles
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Couleur de bouchon Rouge
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Orifice facile à saisir