Learn More
Corning™ Flacon rotatif carré en polystyrène avec surface étendue et bouchon Easy Grip
BIOPHARMA
Code produit 11343765 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
2/sachet
20/sachet
6/sachet
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
11343765 6/sachet 40 pièces
10469901 2/sachet 40 pièces
10440672 20/sachet 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343765 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430853
Expédition estimée: 31-03-2027
Structure nervurée qui double la surface de croissance sans avoir à augmenter la taille du flacon. Les flacons rotatifs à surface de culture étendue Corning™ offrent une structure en PS monobloc sans soudure empêchant la déformation ou l’inclinaison
Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Fabrication monobloc transparente en polystyrène
  • Toutes les bouteilles ont des numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérile
  • Apyrogènes
  • La conception nervurée fournit deux fois la surface avec les mêmes dimensions extérieures
Informations sur la commande
Conditionnement : 2 flacons par sachet, 5 flacons par sachet ou 20 flacons par plateau
Certifications
Produit certifié apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 40/carton
Nb par paquet 5/Bte
Conditionnement 6/sachet
Stérilité Stériles
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Couleur de bouchon Orange
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip