Learn More
Corning™ Fibronectine, humaine
Code produit 10526961 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10526961 1 mg 1mg
11533610 5 mg 5mg
11543610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10526961 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354008
 Article restreint
En stock
Favorise l’adhérence cellulaire, la propagation et la prolifération sur les surfaces de culture tissulaire. La fibronectine, humaine, Corning™ peut être utilisée comme additif pour les milieux de culture sans sérum.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
Les principales fonctions de la fibronectine semblent être la migration cellulaire pendant la cicatrisation et le développement des plaies, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaire et l’hémostasie / thrombose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Type de produit Fibronectine
pH 11
Quantité 1 mg
Source Plasma humain