Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
Les principales fonctions de la fibronectine semblent être la migration cellulaire pendant la cicatrisation et le développement des plaies, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaire et l’hémostasie / thrombose.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° jusqu'à 8 °C |
| Type de produit | Fibronectine |
| pH | 11 |
| Quantité | 5 mg |
| Source | Plasma humain |