Learn More
Corning™ Systèmes de conditionnement flexibles : Sachets de prélèvement EVA
Code produit 31932509 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Détails du port:
Hommes/Femmes luers; 2 pinces coulissantes ; barbelée
MPC Connecteur M, embout cannelé, F
MPC connecteur ; M/F lueurs
Mâle MPC connecteur ; M/F lueurs
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
25 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Détails du port unitSize
31932509 20 L MPC Connecteur M, embout cannelé, F 15 pièces
17263574 20 L MPC Connecteur M, embout cannelé, F 1 pièce
15316391 5 L Mâle MPC connecteur ; M/F lueurs 1 pièce
31932508 5 L Mâle MPC connecteur ; M/F lueurs 25 pièces
17253574 10 L MPC Connecteur M, embout cannelé, F 1 pièce
31932501 10 L MPC Connecteur M, embout cannelé, F 15 pièces
17233574 2 L Mâle MPC connecteur ; M/F lueurs 1 pièce
31932507 2 L Mâle MPC connecteur ; M/F lueurs 15 pièces
17243574 20 L Hommes/Femmes luers; 2 pinces coulissantes ; barbelée 1 pièce
31932522 20 L Hommes/Femmes luers; 2 pinces coulissantes ; barbelée 15 pièces
17223574 1 L MPC connecteur ; M/F lueurs 1 pièce
31932496 1 L MPC connecteur ; M/F lueurs 15 pièces
15374675 10 L MPC connecteur ; M/F lueurs 1 pièce
31932494 10 L MPC connecteur ; M/F lueurs 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31932509 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120039
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Répondent aux exigences de la FDA comme dispositif médical au sens du document 510K
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Informations sur la commande
La gamme complète des sachets englobe des conteneurs de prélèvement (port inférieur et port de face), des revêtements de réservoir (2D et 3D), des sachets de cryoconservation, des sachets d’expansion cellulaire, des sachets pour des récipients HYPERStack™ et des sachets agitateurs de culture cellulaire. Les sachets de prélèvement, les conteneurs de prélèvement et les conteneurs de milieux sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau EVA
Stérilité Stérile, irradié
Nbre par carton 1 de chaque
Nb par paquet 1/boîte
Détails du port MPC Connecteur M, embout cannelé, F
Capacité (métrique) 20 L