Learn More
Corning™ Systèmes de conditionnement flexibles : Tubulure pour connecteur MPC
Code produit 31932499 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tubulure:
S’adapte à une tubulure 60,96 cm
S’adapte à une tubulure 91,44 cm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tubulure unitSize
31932499 S’adapte à une tubulure 91,44 cm 10 pièces
17243594 S’adapte à une tubulure 91,44 cm 1 pièce
17253594 S’adapte à une tubulure 60,96 cm 1 pièce
31932500 S’adapte à une tubulure 60,96 cm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31932499 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9170004
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure transparente ; connecteur MPC femelle
  • Résistant aux produits chimiques
  • Scellable à chaud
  • Flexible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Bouchon Luer mâle
Type de tubulure S’adapte à une tubulure 91,44 cm
Type de produit Tubulure pour connecteur
Certifications/Conformité BPFa, règlement FDA 21 CFR partie 820 et qualité ISO 13485