Learn More
Corning™ Rack pour tubes à centrifuger à fond conique
GREENER_CHOICE
Code produit 10164212 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
25
50
Capacité:
Tubes (15 et 50 ml)
Tubes (15 ml), Tubes (17,5 mm)
Tubes (50 ml), Tubes (29,1 mm)
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Capacité unitSize
10164212 25 Tubes (50 ml), Tubes (29,1 mm) 20 pièces
10393023 50 Tubes (15 ml), Tubes (17,5 mm) 20 pièces
10546813 25 Tubes (15 et 50 ml) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10164212 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4365
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tubes à fond conique
Ces racks en mousse de polystyrène sont conçus pour accueillir des tubes à centrifuger en plastique à fond conique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Tubes (50 ml), Tubes (29,1 mm)
Matériau Polystyrène
Positions 25
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de centrifugation à fond conique
Nbre par carton 20/carton
Nb par paquet 20/Bte
Dimensions Contient (25) tubes à centrifuger coniques en plastique de 50 mL
Type de produit Rack pour tubes à centrifuger