Learn More
Corning™ Lames de microscope dépolies
Code produit 11363835 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Frosted:
Une extrémité, les deux côtés
Une extrémité, un côté
Conditionnement:
1440 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Frosted Conditionnement
11363835 Une extrémité, les deux côtés 1440 pièces
11343835 Une extrémité, un côté 1440 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363835 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 294975X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    662.37€ / 1440 pièces
    Économisez 47.63€
    6% de réduction
Expédition estimée: 20-10-2026
Fabriqué en verre d'une blancheur immaculée pour une clarté maximale. Facile d'écrire dessus.
Ces Corning™ Les lames de microscope sont fabriquées en verre transparent pour une clarté maximale et sont dépolies à une extrémité et sur les deux faces. L'épaisseur des lames est de 0,9 à 1,10 mm. Corning™ Les diapositives dépolies sont très lisibles et faciles à écrire car elles sont sablées au lieu d'être gravées. Afin de minimiser les déchets, elles sont inspectées pour déceler les éclats et les bords rugueux avant d’être emballés. Les produits sont conditionnés dans des boîtes de 1/2 grosse (environ 72 diapositives chacune). 10 grosses = 20 boîtes (1440 diapositives au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Nbre par carton 1440
Nb par paquet 72
Frosted Une extrémité, les deux côtés
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) de 0,9 à 1,1 mm