Learn More
Corning™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel, plates, 0,2 mm
Code produit 10559311 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200μ L
10 μl
Conditionnement:
400 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10559311 10 μl 400 pièces
10324751 1 à 200μ L 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559311 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning–Conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
Les pointes de pipettes en polypropylène pour dépôts sur gel Corning™ sont conçues avec une extrémité capillaire plate d’épaisseur 0,2 mm facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale. Conçu pour une utilisation avec des pipettes ultra-micro - 200 pointes/racks, non stériles, exempts de RNase/DNase, apyrogènes et sans traces de métaux de la marque Gilson™ et d’autres marques populaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Longueur (impériale) 1,81 in
Longueur (métrique) 4,6cm
Épaisseur 0,2mm
Déclaration de pureté Sans DNase / RNase
À utiliser avec (application) L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro
Type de pointe Dépôts sur gel
Conditionnement rack