Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable GL 45
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11379464 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouteille isotherme en plastique de 3 L
Flacon rotatif en plastique de 1 L
Flacon rotatif en plastique de 500 mL
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11379464 Flacon rotatif en plastique de 500 mL 2 pièces
11369464 Bouteille isotherme en plastique de 3 L 2 pièces
11359464 Flacon rotatif en plastique de 1 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379464 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    448.23€ / 2 pièces
    Économisez 31.77€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduit la contamination et améliore la productivité des opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou de l’élimination de milieux et de cellules
Ces bouchons de transfert aseptique jetables pour flacon d’agitation Corning™ améliorent la productivité de vos opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou du retrait de milieux et de cellules. Ces bouchons de transfert aseptiques sont stériles (10-6 SAL), fournis en conditionnement double individuel ; ils s’adaptent aux bras latéraux sur les flacons d’agitation jetables Corning™.
  • Le bouchon est fabriqué en PE haute densité ; autoclavage déconseillé.
  • Le port d’aération se termine par un filtre d’aération de 25 mm de diamètre avec une membrane en PVDF avec des pores de 0,2 μm et un raccord cannelé.
  • Le port de transfert de liquide possède une extrémité interne avec un tube plongeur en polypropylène rigide coudé pour atteindre le fond du flacon. Sur son côté externe, le port dispose d’une tubulure flexible scellable à chaud, résistant aux produits chimiques, de 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et de 1/4 po de dia. ext. L’extrémité de la tubulure comprend un connecteur mâle Luer-Lock scellé par un bouchon de scellage femelle Luer
  • Conçu pour les applications de culture de cellules adhérentes et en suspension et optimisé pour une utilisation avec les microportoirs Corning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Description Tube x 1 ; Type de tube : à angles
Diamètre (impériale) externe 2,12 in
Diamètre (métrique) de la tubulure 0,63 cm
Matériau PE-HD
À utiliser avec (équipement) Flacon rotatif en plastique de 500 mL
Comprend Tube plongeur de 125 po, évent de 0,2 mu;m, Luer-Lock mâle
Nbre par carton 2/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon de transfert aseptique
Diamètre du filetage GL 45
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Remplissage
Diamètre (métrique) externe 5,4 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.