Learn More
Corning™ Béchers gradués et jetables en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 10718022 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10718022 250 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718022 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP pour une excellente résistance chimique. Les béchers en PP gradués jetables Corning™ servent de béchers ou de récipients de stockage.
  • Le fond en polypropylène flexible avec couvercle en polyéthylène à clipser sert de bécher ou de récipient de stockage.
  • Gradués en millilitres et en onces.
  • Apyrogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Comprend Bécher uniquement
Type Bécher
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Certifications/Conformité Apyrogènes