Includes
Milieu de culture des hépatocytes Corning (500 ml), EGF (5 μg).
Les hépatocytes animaux cryoconservés Corning Gentest permettent aux chercheurs d’étudier in vitro les propriétés toxicologiques et pharmacocinétiques de nouvelles entités chimiques (NEC) avant d’effectuer des tests d’animaux in vivo coûteux. Il est essentiel de comprendre les différences entre les espèces dans le métabolisme pour sélectionner les espèces précliniques appropriées pour les études de toxicité et de pharmacocinétique. Les cryohépatocytes d’animaux les plus doux Corning conviennent à une utilisation dans les études de stabilité métabolique, de profilage de métabolites et de cytotoxicité.
- Confort :– les hépatocytes cryoconservés animaux pour le rat, la souris, le chien et le singe sont disponibles comme cellules de suspension cryoconservées en flacon ; dégelez et effectuez des études au besoin
- Caractérisation complète :– testée pour une viabilité élevée et la phase I et II enzymes métaboliques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieux de culture de différenciation de cellules souches |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Culture des hépatocytes |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | 2° jusqu'à 8 °C |