Learn More
Corning™ Interleukine-2 (IL-2), recombinant humain
Code produit 10284421 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
50 000 U
Conditionnement:
10000 UNIT
50000 UNIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284421 10 000 U 10000 UNIT
10010831 50 000 U 50000 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284421 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    228.04€ / 10000 pièces
    Économisez 15.96€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Élicite une gamme de réponses provenant de nombreux types de cellules
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Les cytokines sont une classe de molécules de signalisation ou de médiateurs intercellulaires (protéines, peptides et glycoprotéines) qui affectent principalement les cellules du système immunitaire ; cependant, elles peuvent affecter divers types de cellules en dehors du système immunitaire. Elles diffèrent des hormones classiques en ce qu’elles sont produites par un certain nombre de types de tissus ou de cellules plutôt que par des glandes spécialisées. Les effets des cytokines sur les cellules peuvent donner des résultats différents. Certaines cytokines provoquent une prolifération cellulaire, tandis que d’autres peuvent provoquer une chimiotaxie entre les types de cellules, d’autres encore peuvent même causer la mort cellulaire. Les cytokines et les facteurs de croissance sont similaires dans leur structure et leur mécanisme d’action. Les deux lient et initient des voies de signalisation et beaucoup partagent plusieurs composants de signalisation intracellulaires.
Corning propose une gamme de cytokines et de glycoprotéines dérivées de différentes espèces. Ces cytokines ont été utilisées pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire des réponses immunitaires à médiation cellulaire dans divers types de cellules.
1Réactifs de référence IL-2 Jurkat du programme de modification de la réponse biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Congelées dans un tampon phosphate de sodium 55 mM, contenant 53 mM de saccharose et 0,4 % HAS
Type de produit IL-2
Pureté gt;96 % par analyse SDS-PAGE
Quantité 10 000 U
Source E. coli recombinant
Stérilité Stérile
Contenu et stockage -70°C
Réactivité Humaine