Description
Système fermé pour la croissance cellulaire à haut rendement
Voici la nouvelle génération de plate-forme de culture cellulaire hautes performances (HYPER) de Corning – Corning HyperStack. Cette gamme de produits associe le meilleur de deux produits Corning : la chambre de culture Corning CellSTACK™ et le récipient Corning HYPERflask™. L’utilisation de la technologie de film perméable au gaz exclusive fournie sous la forme de la chambre de culture CellSTACK permet au récipient HYPERStack d’être le récipient de culture cellulaire le plus efficace et évolutif pour la culture cellulaire adhérente à l’heure actuelle.
Caractéristiques et avantages
- Plus de cellules – 2,5 fois plus de cellules par encombrement volumétrique
- Système fermé – sans manipulation de liquide ouverte
- Offres évolutives – plusieurs tailles
- Conception ergonomique – manipulations simplifiées
- Volume de milieu fixe – récipient de remplissage de 0,2 ml/cm² pour une manipulation optimale
- Assemblage innovant – sans adhésifs, faible teneur en particules
- Moins de déchets volumétriques – moins de déchets par zone de croissance, entraînant une diminution globale des coûts
Guide de traitement de surface
La surface Corning CellBIND est conçue pour améliorer l’adhérence cellulaire et augmenter les rendements cellulaires. Ce traitement de surface amélioré peut souvent renforcer l’adhérence cellulaire de cellules faiblement adhérentes et maintenir la croissance dans des conditions de sérum réduit ou sans sérum. Alternativement, une option non-CellBIND (dite Non traitée) peut soutenir l’adhérence cellulaire conventionnelle et permettre une récolte plus rapide et plus douce (c.-à-d., la culture et la récolte de cellules pour les dosages en aval).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure Corning™ CellBIND™ Surface dans l’onglet Ressources des pages produit ci-dessous.
Guides de protocole
Sélectionnez les protocoles vidéo HyperStack disponibles à l’adresse www.corning.com/HYPER
’
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Matériau du bouchon | PC |
| Nbre par carton | 2/carton |
| Nb par paquet | 1 / boîte |
| Type de produit | Récipient 36 couches |
| Graduated | Non |
| Stérilité | Stérile |
| Forme du fond | Rectangulaires |
| Surface de culture | 18 000 cm² |
| Quantité | 2/boîte |
| Afficher plus |