Learn More
Corning™ Récipients pour culture CellBIND™ HYPERStack™
GREENER_CHOICE
Code produit 15241159 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Surface de culture:
18 000 cm²
6000 cm²
Type de produit:
Récipient 12 couches
Récipient 12 couches ; non traité
Récipient 36 couches
Récipient 36 couches ; non traité
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Type de produit Quantité unitSize
15241159 18 000 cm² Récipient 36 couches ; non traité 2/boîte 2 pièces
11327671 6000 cm² Récipient 12 couches 4/boîte 4 pièces
11357671 18 000 cm² Récipient 36 couches 2/boîte 2 pièces
15201159 6000 cm² Récipient 12 couches ; non traité 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15241159 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10037
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Système fermé pour manipuler des liquides avec tubulures préassemblées
Système fermé pour la croissance cellulaire à haut rendement
Voici la nouvelle génération de plate-forme de culture cellulaire hautes performances (HYPER) de Corning – Corning HyperStack. Cette gamme de produits associe le meilleur de deux produits Corning : la chambre de culture Corning CellSTACK™ et le récipient Corning HYPERflask™. L’utilisation de la technologie de film perméable au gaz exclusive fournie sous la forme de la chambre de culture CellSTACK permet au récipient HYPERStack d’être le récipient de culture cellulaire le plus efficace et évolutif pour la culture cellulaire adhérente à l’heure actuelle.
Caractéristiques et avantages
  • Plus de cellules – 2,5 fois plus de cellules par encombrement volumétrique
  • Système fermé – sans manipulation de liquide ouverte
  • Offres évolutives – plusieurs tailles
  • Conception ergonomique – manipulations simplifiées
  • Volume de milieu fixe – récipient de remplissage de 0,2 ml/cm² pour une manipulation optimale
  • Assemblage innovant – sans adhésifs, faible teneur en particules
  • Moins de déchets volumétriques – moins de déchets par zone de croissance, entraînant une diminution globale des coûts
Guide de traitement de surface
La surface Corning CellBIND est conçue pour améliorer l’adhérence cellulaire et augmenter les rendements cellulaires. Ce traitement de surface amélioré peut souvent renforcer l’adhérence cellulaire de cellules faiblement adhérentes et maintenir la croissance dans des conditions de sérum réduit ou sans sérum. Alternativement, une option non-CellBIND (dite Non traitée) peut soutenir l’adhérence cellulaire conventionnelle et permettre une récolte plus rapide et plus douce (c.-à-d., la culture et la récolte de cellules pour les dosages en aval).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure Corning™ CellBIND™ Surface dans l’onglet Ressources des pages produit ci-dessous.
Guides de protocole
Sélectionnez les protocoles vidéo HyperStack disponibles à l’adresse www.corning.com/HYPER
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient 36 couches ; non traité
Surface de culture 18 000 cm²
Quantité 2/boîte
Méthode de stérilisation Stérilisé aux rayons gamma selon la norme SAL 10-6