Learn More
Corning™ Poloxamère 188, solution à 10 %
Description
Le polymère 188 est un polymère synthétique de saccharose et d’épichlorhydrine utilisé pour la séparation des gradients de densité des cellules, des membranes cellulaires et des cellules virales. Il peut également être utilisé pour isoler différents organites. Ce composé non ionique est fourni sous forme de poudre et de liquide.
Informations sur la commande
Les milieux liquides et en poudre sont conditionnés en PET avec des joints inviolables ; expédiés à température ambiante. Les certificats d’analyse pour chaque lot sont disponibles sur demande auprès de Mediatech.
Compliance
Les produits liquides sont testés pour leur stérilité conformément aux directives de la FDA pour la fabrication de produits de diagnostic in vitro (janvier 1994) pour leur étiquetage stérile.
Pluronic est une marque déposée de BASF Corporation.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 30°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Poloxamère 188 |
| Stérilité | Stérile |
| Niveau d’endotoxines | < 0,25 UE/ml |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| pH | 6,3 |
| Quantité | 6 x 100 mL |
| État réglementaire | RUO |
Usage exclusivement réservé à la recherche.