Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à filetage interne
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10449521 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
4 ml
5 mL
Hauteur (métrique):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10449521 5 mL 92,1 mm 500 pièces
10640122 4 ml 70 mm 500 pièces
10546243 2 mL 39,8 mm 250 pièces
10167051 5 mL 90,2 mm 500 pièces
10534211 4 ml 71,2 mm 500 pièces
10398321 1,2 ml 41,6 mm 500 pièces
10418571 2 mL 49 mm 500 pièces
10630122 2 mL 47 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Code produit 10449521 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    459.17€ / 500 pièces
    Économisez 32.83€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Includes
Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage interne Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d
Ces flacons sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux. Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes.
  • Fabriqué en polypropylène pour résister à des températures descendant jusqu'à -196 °C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
  • Les flacons autoportants ont une conception de base spéciale leur permettant d'être verrouillés dans un rack et un plateau cryogéniques (Cat. No. 431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
Attention ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 mL
Graduée Oui
Comprend Rondelle de silicone pour une étanchéité sûre, rack en polymousse à 50 positions avec boîte pour un transport facile
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Plage de températures (métrique) -196°C
Type de filetage Interne
Type de base Rond (autostable)
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon
Marking Spot Oui
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans RNase / DNase
Hauteur (métrique) 92,1 mm