Learn More
Corning™ Pipeteurs Lambda Plus à 8 et 12 canaux
GREENER_CHOICE
Code produit 11333625 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux unitSize
11333625 1 à 10 μl 8 1 pièce
11353625 20 à 200 μl 8 1 pièce
11343625 5 à 50 μl 8 1 pièce
11363625 50 à 300 μl 8 1 pièce
11373625 1 à 10 μl 12 1 pièce
11383625 5 à 50 μl 12 1 pièce
11303635 50 à 300 μl 12 1 pièce
11393625 20 à 200 μl 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11333625 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    582.37€ / 1 pièces
    Économisez 42.63€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
  • Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
Informations sur la commande
Support pour accessoires et portoir disponibles séparément (réf. cat. 07-201-790 et -789).
Garantie
3-ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±8 à ±2 %
Certifications/Conformité CE
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Pointe de pipettes universelle
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Lambda Plus
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans