Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda Plus, réglable, autoclavable
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11367431 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Précision:
±1 à ±0.6 %
±1.2 à ±0.6 %
±1.6 à ±0.8 %
±12 à ±1.5 %
±4 à ±0.5 %
±4 à ±0.8 %
Pointes compatibles:
Embout de pipette 1000 μl
Pointe 10 μl
Pointe 200 μl
Packungsgröße:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Précision Pointes compatibles unitSize
11367431 100 à 1000 μl ±1 à ±0.6 % Embout de pipette 1000 μl 1 pièce
11303625 0,1 à 2 μl ±12 à ±1.5 % Pointe 10 μl 1 pièce
11387421 0,5 à 10 μl ±4 à ±0.5 % Pointe 10 μl 1 pièce
11317431 2 à 20 μl ±4 à ±0.8 % Pointe 200 μl 1 pièce
11327431 10 à 100 μl ±1.6 à ±0.8 % Pointe 200 μl 1 pièce
11347431 20 à 200 μl ±1.2 à ±0.6 % Pointe 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11367431 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    225.02€ / 1 pièces
    Économisez 15.98€
    6% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
  • Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
Garantie
3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Précision ±1 à ±0.6 %
Certifications/Conformité ISO8655
Pointes compatibles Embout de pipette 1000 μl
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec 1000 μEmbout de pipette en L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Lambda Plus
Type Pipeteur monocanal
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
À utiliser avec (équipement) Embout de pipette 1000 μl
Comprend La clé est fournie avec chaque pipette pour faciliter l’étalonnage interne
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.