Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Code produit 11971891 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimension du tube:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Dimension du tube unitSize
11971891 12 15 ml 1 pièce
11373815 24 2 ml 1 pièce
11383815 24 0.5 ml 1 pièce
11393815 24 1.5 ml 1 pièce
11313825 20 10 mm 1 pièce
11323825 20 12 mm 1 pièce
11333825 20 13 mm 1 pièce
11353825 12 16 mm 1 pièce
11921901 5 50 ml 1 pièce
11383825 6 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11971891 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480124
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Grand choix de configurations pour une utilisation avec bain à sec numérique LSE
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
À utiliser avec (équipement) Bain à sec LSE
Matériau Porte en verre
No. of Places 12
Type Bloc
Dimension du tube 15 ml