Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 0.2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à sec LSE |
| Matériau | Porte en verre |
| No. of Places | 48 |
| Type | Bloc |
| Dimension du tube | 0.2 ml |