Learn More
Corning™ LSE™ Digital Microplate Shaker
Code produit 11901971 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
11901971 Prise US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11901971 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 67804
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Features digital control of shaking speed and run time
L’agitateur numérique pour microplaques Corning LSE offre un contrôle numérique de la vitesse d’agitation et du temps de fonctionnement. Un bouton de commande unique permet de régler les paramètres. Les valeurs sont affichées sur un grand écran à 3 chiffres. Une base robuste permet de fermer le moteur pour un fonctionnement silencieux et sans vibration.
La plateforme en acier inox incluse peut accueillir jusqu’à 4 microplaques (puits standard ou profonds) et l’agitateur est sûr pour une utilisation dans des environnements à température contrôlée de 4°C à 65°C.
  • Grande capacité - Traitement jusqu’à 4 microplaques
  • Orbite de 3 mm à des fins de resuspension, d’homogénéisation ou d’agitation au vortex
  • Grand écran numérique avec une commande à bouton unique du temps de vitesse
  • Convient à une utilisation en chambre froide ou en incubateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 100 à 1 400 tr/min
Alimentation électrique 120 V, 50/60 Hz
Tension 120 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 65°C
Type de bouchon Prise US
Plage de températures (impériale) 39.2°F to 149°F
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 6.61 x 10.98 x 6.02 in. (16.8 x 27.9 x 15.3 cm)
Hauteur (impériale) 6.02 in.
Hauteur (métrique) 15.3 cm
Longueur (impériale) 6.61 in.
Longueur (métrique) 16.8 cm
Largeur (impériale) 10.98 in.
Largeur (métrique) 27.9 cm
Poids à l’expédition (impériale) 9 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 4.3 kg
Plage d’humidité 85%
Plage de durée 30 sec. to 99 min. 50 sec. in 10 sec. steps, under 10 min. in 1 sec. steps, timer HOLD function