Learn More
Corning™ Pinces pour agitateur orbital LSE™
Code produit 11353815 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11353815 Flacon Erlenmeyer 1 L 1 pièce
11333815 Flacon Erlenmeyer de 250 ml 1 pièce
11343815 Flacon Erlenmeyer de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11353815 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le maintien des flacons Erlenmeyer
À utiliser avec l’agitateur orbital Corning™ LSE™ et l’agitateur orbital à faible vitesse Corning™ LSE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon Erlenmeyer 1 L
Type de produit Pince
À utiliser avec (équipement) Agitateur orbital LSE™ et agitateur orbital LSE™ à faible vitesse