Learn More
Corning™ Agitateur à plateforme LSE™
Code produit 15905921 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Deux niveaux
Un seul niveau
Type de prise:
Prise EU
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type de prise Tension Conditionnement
15905921 Deux niveaux Prise EU 230 V 1 pièce
15995911 Un seul niveau Prise EU 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15905921 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    1047.01€ / 1 pièces
    Économisez 77.99€
    6% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les agitateurs à plateforme Corning LSE sont parfaits pour les applications de transfert Western, de coloration au gel et de mélange général. Livré en modèles à plateforme simple et double (30 x 30 cm) pour une capacité supplémentaire.
L’agitateur à plateforme Corning™ LSE™ est un agitateur compact mais de grande capacité idéal pour les applications de transfert Western et de mélange général. La vitesse d’agitation réglable et l’inclinaison à 7 degrés fixe le rendent optimal pour la coloration des gels fragiles, ainsi que l’action plus intensive nécessaire pour le lavage des transferts.
La vitesse de l’agitateur à plateforme Corning peut être réglée de 2 à 60 tr/min et le minuteur peut être réglé pour 2 heures maximum ou pour un fonctionnement continu. L’unité est sûre pour une utilisation dans des environnements à température contrôlée jusqu’à 70°C. Elle est disponible dans des configurations à plateforme unique ou double à capacité élevée. Ces deux modèles robustes sont livrés avec une garantie de 5 ans.
Caractéristiques et avantages
  • Profil bas et taille compacte
  • Capacité de charge de 11 livres
  • Tampons en caoutchouc antidérapant pour empêcher les récipients d’échantillons de se déplacer pendant le fonctionnement
  • Modèle à double plateforme disponible pour une capacité accrue
Consultez les ressources ci-dessous pour voir les feuilles de vente avec les spécifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 230 V
Type de produit Agitateur basculant à plateforme
Type de prise Prise EU
Modèle Deux niveaux