Learn More
Corning™ Matrice qualifiée CSEh Matrigel™
BIOPHARMA
Code produit 11573560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11573560 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573560 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354277
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Compatible avec la formulation mTeSR™1 mise au point par StemCell Technologies. La matrice qualifiée hESC Corning™ Matrigel™ est largement acceptée comme substrat de substitution pour la culture des cellules hES et des cellules souches p
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Recommended Storage
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Matrice qualifiée CSEh
Quantité 5 mL
Contenu et stockage Stockage à -20°C. Conservez les aliquotes au congélateur (à -20°C ou -70°C) jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à l’emploi. Les cycles de congélation / décongélation doivent être limités par la constitution d’aliquotes à usage unique. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Conserver à l’état congelé.
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.