Learn More
Corning™ Matrice™ Matrigel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11573620 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
50 mL
Sans additif:
Sans LDEV
Sans LDEV, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
10mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Sans additif unitSize
11573620 5 mL Sans LDEV 5mL
10429212 50 mL Sans LDEV 50mL
11593620 10 mL Sans LDEV, Sans rouge de phénol 10mL
11543550 10 mL Sans LDEV 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit 11573620 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356234
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée provenant de la tumeur Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris, tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, y compris la laminine (composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes à héparane sulfate, le nidogène / l’entactine et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Matrice de membrane basale
Sans additif Sans LDEV
À utiliser avec (application) Croissance et différenciation cellulaires ; études métaboliques/toxicologiques ; tests de contamination ; dosages de l’angiogenèse in vitro et in vivo ; études de l’angiogenèse in vitro et développement de tumeurs chez des souris immu
Gamme de produits Matrigel
Quantité 5 mL
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris
Contenu et stockage -20°C