Learn More
Corning™ Matrice de membrane de base à facteur de croissance réduit Matrigel™
Code produit 11553620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
Sans additif:
Sans LDEV
Sans Rouge de phénol, Sans LDEV
Conditionnement:
10mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Sans additif Conditionnement
11553620 10 mL Sans Rouge de phénol, Sans LDEV 10mL
11543620 5 mL Sans LDEV 5mL
11523550 10 mL Sans LDEV 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit 11553620 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356231
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Produit un matériau matriciel biologiquement actif s’apparentant à la matrice basale des cellules de mammifères. La matrice de membrane basale GFR Corning™ Matrigel™ fournit un environnement physiologique adéquat pour les examens portant sur la morphologie, la fonction biochimique, la migration, l’invasion et l’expression génétique des cellules.
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Matrice de la membrane basale du GFR
Sans additif Sans Rouge de phénol, Sans LDEV
À utiliser avec (application) Convient aux procédures nécessitant une préparation de membrane basale strictement définie
Quantité 10 mL
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris
Contenu et stockage -20°C