Learn More
Corning™ Matrice haute concentration Matrigel™
GREENER_CHOICE
Code produit 10726503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sans additif:
Sans LDEV
Sans LDEV, Pas de DFG
Sans LDEV, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
10mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Sans additif unitSize
10726503 Sans LDEV, Sans rouge de phénol 10mL
10613004 Sans LDEV, Pas de DFG 10mL
10365602 Sans LDEV 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Code produit 10726503 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354262
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
La formulation à haute concentration (HC) est idéale pour les applications dans lesquelles une forte concentration protéique augmente la croissance des tumeurs ; permet à une prise de matrice de membrane basale Matrigel de maintenir son intégrité après in
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration Élevée
Type de produit Matrice de membrane basale
Stérilité Stérile
Sans additif Sans LDEV, Sans rouge de phénol
Gamme de produits Matrigel Matrice
Quantité 10 mL
Format Matrice Matrigel, concentration élevée, sans phénol, sans LDEV
Source Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris
Contenu et stockage -20°C