Description
- Le plastique orange présente une transmittance faible dans les longueurs d’onde allant de 500 à 700 nm, ce qui permet de protéger les colorants Cy3 et Cy5 du photoblanchiment
- Les récipients en plastique rigide ne perdent pas de particules et n’émettent pas de produits chimiques volatils qui peuvent contaminer les lames microarray
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Couleur | Orange |
| Type | Boîte de stockage |
| À utiliser avec (application) | Microarrays imprimés |