Learn More
Corning™ Extension de sérum MITO+
Code produit 10787521 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10787521 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10787521 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 355006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.63€
    200.60€ / 5mL
    Économisez 13.03€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour la culture d’une variété de cellules dans des conditions sans sérum ou au sérum réduit
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
Type de produit Facteur de croissance
Quantité 5 mL