Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon
BIOPHARMA
Code produit 15242596 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduations:
100 à 1000 ml
100 à 500 ml
50 à 125 ml
50 à 250 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
15242596 125 ml 50 à 125 ml 24 pièces
15138125 250 ml 50 à 250 ml 24 pièces
15188135 500 ml 100 à 500 ml 24 pièces
15118145 1 L 100 à 1000 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15242596 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    130.73€ / 24 pièces
    Économisez 9.27€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
téréphtalate de polyéthylène carré (PET ) les bouteilles de stockage sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d'espace (13-20%) sur l'étagère et sont idéales pour le mélange, l'échantillonnage et le stockage. PET La résine est légère, incassable et transparente comme du verre. Les bouteilles utilisent un bouchon à vis en polypropylène GL45 orange monobloc autoclavable sans joint.
Caractéristiques:
  • Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
  • Le col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stériles (SAL 10-6)
  • Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
  • Emballage individuel
  • Validé USP Classe VI, non cytotoxique et apyrogène
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4,2 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Couleur Orange
Diamètre (impériale) 2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Matériau TEP
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 12/Bte
Quantité 12/boîte
Stérilité Stériles
Filetage (métrique) GL45
Couleur de bouchon Orange
Graduations 50 à 125 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 106,5 mm
Hauteur (impériale) 4,19 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 52,5 mm
Type de bouchon Bouchon à joint