Learn More
Corning™ Lames de microscope simples
Code produit 31507987 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
31507987 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31507987 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.89€
    385.39€ / 1440 pièces
    Économisez 44.50€
    10% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Prénettoyé, prêt à l’emploi
  • En verre sodocalcique
  • Épaisseur des lames : de 0,9 à 1,10 mm
  • non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75mm
Nbre par carton 10
Nb par paquet 5
Stérilité Non stérile
Matériau Verre
Épaisseur (métrique) de 0,9 à 1,1 mm