Learn More
Corning™ Entonnoirs en plastique à tige courte et réutilisables, unis
Product Code. 17253554 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longueur (métrique) du tube:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Unit Size:
12 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Longueur (métrique) du tube unitSize
17253554 11 mm 180 mm 90 mm 12 pièces
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm 24 pièces
17283554 7 mm 85 mm 43 mm 24 pièces
17273554 4 mm 65 mm 35 mm 24 pièces
17293554 6 mm 110 mm 55 mm 12 pièces
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17253554 Supplier Corning™ Supplier No. 6120P120
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les entonnoirs en PP durables sont translucides et permettent des transferts sûrs et faciles de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
Permet un transfert sûr et facile de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) de la tige 11 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 180 mm
Description En polypropylène translucide durable
Longueur (métrique) du tube 90 mm