Learn More
Corning™ Entonnoirs en plastique à tige courte et réutilisables, unis
Code produit 17273554 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longueur (métrique) du tube:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Longueur (métrique) du tube Conditionnement
17273554 4 mm 65 mm 35 mm 24 pièces
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm 24 pièces
17283554 7 mm 85 mm 43 mm 24 pièces
17293554 6 mm 110 mm 55 mm 12 pièces
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17273554 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6120P40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.33€
    23.64€ / 24 pièces
    Économisez 2.69€
    10% de réduction
En stock
Les entonnoirs en PP durables sont translucides et permettent des transferts sûrs et faciles de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
Permet un transfert sûr et facile de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 4 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 65 mm
Description En polypropylène translucide durable
Longueur (métrique) du tube 35 mm