Learn More
Corning™ Entonnoirs en plastique à tige courte et réutilisables, unis
Code produit 17283554 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longueur (métrique) du tube:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) Longueur (métrique) du tube unitSize
17283554 7 mm 85 mm 43 mm 24 pièces
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm 24 pièces
17273554 4 mm 65 mm 35 mm 24 pièces
17293554 6 mm 110 mm 55 mm 12 pièces
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17283554 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6120P50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs en PP durables sont translucides et permettent des transferts sûrs et faciles de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
Permet un transfert sûr et facile de solides ou de liquides d’un récipient à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 7 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 85 mm
Description En polypropylène translucide durable
Longueur (métrique) du tube 43 mm