Learn More
Corning™ Bouchons de transfert aseptique jetables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10297664 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
43 mm
48 mm
70 mm
À utiliser avec (équipement):
Fiole Erlenmeyer en plastique de 1 L
Fiole Erlenmeyer en plastique de 2 L
Fiole Erlenmeyer en plastique de 3 L
Comprend:
0,12 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, verrou Luer mâle
0,12 in Tube plongeur, raccord Luer mâle
0,25 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, MPC Déconnexion masculine
0,25 in Tube plongeur, MPC Déconnexion masculine
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe À utiliser avec (équipement) Comprend unitSize
10297664 48 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 2 L 0,12 in Tube plongeur, raccord Luer mâle 6 pièces
10566835 48 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 2 L 0,25 in Tube plongeur, MPC Déconnexion masculine 6 pièces
10237624 43 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 1 L 0,25 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, MPC Déconnexion masculine 5 pièces
10754365 70 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 3 L 0,12 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, verrou Luer mâle 4 pièces
10336144 43 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 1 L 0,12 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, verrou Luer mâle 5 pièces
10192634 70 mm Fiole Erlenmeyer en plastique de 3 L 0,25 in Tube plongeur, 0,2 μm Vent, MPC Déconnexion masculine 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10297664 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    819.08€ / 6 pièces
    Économisez 60.92€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec des flacons Erlenmeyer en PC Corning. Les bouchons de transfert aseptique jetables Corning™ comprennent des ports d’aération et de transfert de liquide aseptiques pour minimiser le risque de contamination de la cultu
Les bouchons de transfert aseptique s’adaptent aux flacons Erlenmeyer en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate, modifié par le glycol (PETG). Les bouchons sont filetés et en polyéthylène haute densité (PEHD).
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
  • Les tailles varient de 1 L à 5 L
  • Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
  • Conditionnement individuel
  • Double ensachage
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Orange
Diamètre (impériale) externe 1,88 in
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Fiole Erlenmeyer en plastique de 2 L
Comprend 0,12 in Tube plongeur, raccord Luer mâle
Nbre par carton 6/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Bouchon de transfert aseptique
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 48 mm
Taille du bouchon 48 mm