Learn More
Descrizione
Les supports amortissants pour tubes à centrifuger en polyéthérimide Corning™ procurent le soutien nécessaire pendant la centrifugation afin d’empêcher ces tubes de gros volume de tomber. Veuillez consulter nos informations techniques pour en savoir plus sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning, et obtenir des conseils importants pour une utilisation en toute sécurité.
Specifica
Specifica
| Couleur | Gris |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1/Pk., 6/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Conique |
| Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
| Forme du fond | Conique |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger Corning de 500 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?